Fortfahren mit
Z324752
BRAND® BLAUBRAND® Mischzylinder
volume 250 mL
Synonym(e):
250 mL mixing cylinder, cylinder with stopper, graduated mixing cylinder, storage cylinder, tall form cylinder
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Feature:
subdivision 2 mL
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint ST/NS stopper29/32
feature
subdivision 2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
350 mm
volume
250 mL
General description
Mischzylinder nach DIN 12 685-2. Klasse A, konformitätsbescheinigt. Aus Duran®-Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit PP-Stopfen und sechseckigem Fuss. Skalierung und Markierung mit hohem Kontrast aus blauer Emaille. Höhe=Gesamthöhe ohne Stopfen!
Other Notes
BR32448 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z324744Z324701Z324736
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
feature
subdivision 2 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 0.2 mL
feature
subdivision 1 mL
H
350 mm
H
285 mm
H
160 mm
H
220 mm
volume
250 mL
volume
100 mL
volume
10 mL
volume
50 mL
joint
joint ST/NS stopper29/32
joint
joint ST/NS stopper24/29
joint
joint ST/NS stopper10/19
joint
joint ST/NS stopper19/26
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® Mischzylinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)