Merck
Z137162
Supelco
Ace Chromatographiesäule
I.D. × L 10 mm × 46 cm, With fritted disc
Größe auswählen
1 EA
€ 341,00
€ 341,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 341,00
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
SB.52
€ 341,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Hersteller/Markenname
Ace Glass 590535
Methode(n)
LPLC: suitable
ID × L
10 mm × 46 cm
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
Besitzt ein #15 Ace-Gewinde an der Oberseite und einen festen PTFE-Stopfen (Konus 1:5) mit Hahn und 2 mm-Bohrung an der Unterseite. Ausgestattet mit einem Nylon und FETFE® O-Ring für den Anschluss von 12.5 bis 14 mm AD-Röhrchen an die Säule und mit einem Tubing-Verbinder. Hinweis: Bei Verwendung des Tubing-Verbinders ist ein O-Ring mit Schelle nicht notwendig. Porosität der Fritte: 70 bis 100 μm; die Fritte ist unten in der Säule eingeschmolzen.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)