Merck
Z137111
Supelco
Ace Chromatographiesäule
I.D. × L 10 mm × 46 cm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Qualität
for chromatography
Hersteller/Markenname
Ace Glass 590239
Methode(n)
LPLC: suitable
ID × L
10 mm × 46 cm
Allgemeine Beschreibung
Besitzt ein #15 Ace-Gewinde an der Oberseite und einen festen PTFE-Stopfen (Konus 1:5) mit Hahn und 2 mm-Bohrung an der Unterseite. Ausgestattet mit einem Nylon und FETFE® O-Ring für den Anschluss von 12.5 bis 14 mm AD-Röhrchen an die Säule und mit einem Tubing-Verbinder. Hinweis: Bei Verwendung des Tubing-Verbinders ist ein O-Ring mit Schelle nicht notwendig. Porosität der Fritte: 70 bis 100 μm; die Fritte ist unten in der Säule eingeschmolzen.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.