Merck
Z125342
Ace PTFE-Ferrulen
for tubing o.d., 12.7 mm (1/2 in.)
Größe auswählen
12 EA
€ 60,30
€ 60,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 60,30
About This Item
UNSPSC-Code:
27121703
NACRES:
NB.35
€ 60,30
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for tubing o.d. 12.7 mm (1/2 in.)
Hersteller/Markenname
Ace Glass 1171015
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anstelle von O-Ringen bei Glasgeräten benutzbar.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)