Merck
Z118656
Sigma-Aldrich
Scienceware® hand pumps
For use with 55 gal (220 L) drum, L 32 in. (81 cm)
Größe auswählen
1 EA
€ 305,00
€ 305,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 305,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40151500
NACRES:
NB.51
€ 305,00
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H32887-0000
Länge
32 in. (81 cm)
Fitting
(51 mm)
2 in.
Allgemeine Beschreibung
Vollständig aus PE, fördert 177mL/Hub gegen 12ft (3.65m) Wasserdruck und leert ein Fass bis auf 1/8in. (3mm) über dem Boden. Montiert an einen V-förmigen 5,1cm Standard-Schraubstopfen aus PE. Passt durch Öffnungen von mindestens 5,1cm. Für starke Säuren, Laugen und Lösemittel.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)