Merck
Z251127
Sigma-Aldrich
White anti-static disposable polystyrene pour boat
W × L × H 70 mm × 116 mm × 31 mm
Größe auswählen
250 EA
€ 211,00
€ 211,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 EA
€ 211,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.71
€ 211,00
Check Cart for Availability
Materialien
oblong
polystyrene
Verpackung
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
B × L × H
70 mm × 116 mm × 31 mm
Schale L × B
116 mm × 70 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)