Merck
Z106186
Wheaton Verbinder
13-425 to 20-400
Synonym(e):
125480
Größe auswählen
1 EA
€ 36,00
€ 36,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 36,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 36,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
WHEATON®
Allgemeine Beschreibung
Fettfrei mit Schraubkappen für eine inerte Verbindung zwischen Aussengewinde-Glaskomponenten. Alle benetzbaren Teile sind aus PTFE. Dynamisches Vakuum von <5torr wird erreicht. Verwendbar bis 180°C.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Safely joins two exterior threaded glass components without hooks, springs or clamps
  • Screw cap configuration creates a grease-free, vacuum-tight seal
  • Inert contact surface
  • Easy to assemble
  • Connection can be used under moderate pressure to generate a gas or deliver a reagent under an inert atmosphere
  • Available with white polypropylene or black phenolic caps
  • Phenolic connectors have a working temperature of up to 180°C
  • Autoclavable
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)