Merck
SYNA721420
Synthware metering flow control adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware A721420, flow control adapter
Größe auswählen
1 EA
€ 89,40
€ 89,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 89,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 89,40
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A721420
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Provides on/off control with the main valve. Allows delivery of preset volumes of gases or liquids to reactions using the needle valve.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)