Z106216
Wheaton Verbinder
20-400 to 20-400
Synonym(e):
125486
Hersteller/Markenname
WHEATON®
Allgemeine Beschreibung
Fettfrei mit Schraubkappen für eine inerte Verbindung zwischen Aussengewinde-Glaskomponenten. Alle benetzbaren Teile sind aus PTFE. Dynamisches Vakuum von <5torr wird erreicht. Verwendbar bis 180°C.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Safely joins two exterior threaded glass components without hooks, springs or clamps• Screw cap configuration creates a grease-free, vacuum-tight seal• Inert contact surface• Easy to assemble• Connection can be used under moderate pressure to generate a gas or deliver a reagent under an inert atmosphere• Available with white polypropylene or black phenolic caps• Phenolic connectors have a working temperature of up to 180°C• Autoclavable
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.