Merck
CAD4170
Spritzennadel aus Edelstahl (304)
gauge 25, L 1 in.
Größe auswählen
12 EA
€ 450,00
€ 450,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 450,00
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
NACRES:
NB.03
€ 450,00
Check Cart for Availability
Beschreibung
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science 4170
Länge
1 in.
Manometer
25
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
V2A-Stahl Nadel mit verchromtem Messingfuß mit Luerhülse.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)