Merck
Z102571
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Dean-Stark trap
capacity 325 mL, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
€ 1.140,00
€ 1.140,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.140,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 1.140,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
325 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zum azeotropen Abdestillieren größerer Wassermengen, bis zu 325mL. Schliffe in NS24/40, PTFE-Hahn mit 4mm Bohrung.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)