Merck
Z100692
Sigma-Aldrich
Aldrich® Einhals-Rundkolben
capacity 500 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
Größe auswählen
1 EA
€ 68,90
€ 68,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 68,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 68,90
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD
105 mm
Kapazität
500 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)