Merck
Z178241
Sigma-Aldrich
Round-bottom-flask support
diam. × H 171 mm × 51 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 58,70
€ 58,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 58,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 58,70
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
10,000 mL
Durchm. × H
171 mm × 51 mm
Allgemeine Beschreibung
PP, für alle Kolben bis zu 10L Inhalt. Dampfsterilisierbar. Durchmesser 171mm und 51mm hoch.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1