WHA68832516
Whatman® GD/X-Spritzenfilter
glass microfiber membrane, pore size 1.6 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 1500 ea
Synonym(e):
Z754641
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass microfiber membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
glass fiber prefilter
Verpackung
pk of 1500 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 6883-2516
Whatman Article No. 28420533 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Volumen
≤25 mL
Porengröße
1.6 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
- Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
- Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
- Cellulose acetate for biological solutions
- Borosilicate glass microfiber
Eignung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)