Merck
W6756
2-Ketoglutarsäure-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Synonym(e):
2-Ketopentandisäure-1-13C, 2-Oxopentandisäure-1-13C
About This Item
Lineare Formel:
HOCOCH2CH2CO13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
InChIKey
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable