Fortfahren mit
488607
Citronensäure-1,5-13C2
98 atom % 13C
Synonym(e):
2-Hydroxy-1,2,3-propanetri(carboxylic-13C) acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 853,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC(CO2H)(CH213CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
solid
€ 853,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
153-159 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
OC(=O)C(O)(C[13C](O)=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i3+1,4+1
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-CQDYUVAPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
606073279447675261
description
98 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+4
isotopic purity
98 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
mp
153-159 °C (lit.)
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
mp
76-80 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)