Merck
W6764
L-Phenyl-13C6-alanin
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13C6H5CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Optische Aktivität
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-KILZIXFTSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)