Merck
W490355
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-2-oxopentanoate
≥95%
Größe auswählen
W490355-SAMPLE-K
€ 66,10
100 G
€ 201,00
500 G
€ 638,00
€ 66,10
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
W490355-SAMPLE-K
€ 66,10
100 G
€ 201,00
500 G
€ 638,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
FEMA-Nummer:
4903
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
herbaceous; woody; walnut
Qualität:
Halal
Kosher
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
€ 66,10
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
herbaceous; woody; walnut
SMILES String
O(CC)C(=O)C(=O)C(CC)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-6(3)7(9)8(10)11-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
HCDYSXWWIWPQEN-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.8 °F
Flammpunkt (°C)
77.11 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)