Direkt zum Inhalt
K7125
(±)-3-Methyl-2-Oxovaleriansäure Natriumsalz
Synonym(e):
3-Methyl-2-oxo-pentansäure Natriumsalz, Ketoisoleucin Natriumsalz, Natrium-3-methyl-2-oxo-valerat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)COCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.12
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-503-4
Beilstein/REAXYS Number:
7779663
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCC(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
SMDJDLCNOXJGKC-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
(±)-3-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt is a mixture of the D- and L-3-methyl-2-oxovaleric acids. 3-methyl-2-oxovaleric acid is used as a substrate to study the specificity, distribution and kinetics of α-keto acid dehydrogenases. α-keto-β-methylvaleric acid is used to inhibit the mitochondrial α-ketoglutarate dehydrogenase complex (KGDHC) to induce and study nerve cell death. α-keto-β-methylvaleric acid may be studied as a reactive oxygen scavenger.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)