Merck
W474625
Sigma-Aldrich
3,5-Undecadien-2-one
10% solution in EtOH, natural (US)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.26
FEMA-Nummer:
4746
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
Kosher
natural (US)
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cucumber; fatty; green
SMILES String
O=C(C)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h7-10H,3-6H2,1-2H3/b8-7+,10-9+
InChIKey
RCFOEQFXUGQOMT-XBLVEGMJSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)