W392103
2,4-Hexadiensäure
≥99%, FCC
Synonym(e):
Sorbinsäure, α-trans-γ-trans-Sorbinsäure, (E,E)-1,3-Pentadien-1-carbonsäure, 2,4-Hexadiensäure, 2E,4E-Hexadiensäure, trans,trans-2,4-Hexadiensäure, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 166.110
FDA 21 CFR 172.872
FDA 21 CFR 177.2260
FDA 21 CFR 181.23
FDA 21 CFR 182.3089
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 10%, clear, colorless to slightly yellow
Dichte
1.2 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
As: ≤3.0 ppm
Cd: ≤1.0 ppm
Hg: ≤1.0 ppm
Pb: ≤2.0 ppm
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChIKey
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup