Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,10 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 150,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
solid
SMILES string
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChI key
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
General description
Application
- Determination of preservatives in canned food products: Investigates the presence of preservatives, including trans,trans-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, in canned foods (AM Charles, 2014).
- The effect of selected preservatives on the growth of Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods: Examines the inhibitory effects of potassium sorbate (trans-2,4-hexadienoic acid potassium salt) on Listeria monocytogenes (L Necidová, B Mrňousová, D Haruštiaková, Š Bursová, 2019).
- Effect of leave‐on cosmetic antimicrobial preservatives on healthy skin resident Staphylococcus epidermidis: Evaluates the impact of various preservatives, including trans,trans-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, on skin microbiota (W Zhang, X Wang, L Zhao, Y Gu, 2023).
- Catalytic Strategy for Conversion of Triacetic Acid Lactone to Potassium Sorbate: Describes a method for synthesizing potassium sorbate from triacetic acid lactone using a catalytic process (MS Kim, D Choi, J Ha, K Choi, JH Yu, JA Dumesic, 2023).
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description purum p.a., ≥99.0% (NT) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 99% | assay ≥99.0% (NT) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form solid | form beads | form - | form - |
| product line ReagentPlus® | product line - | product line - | product line - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
24634-61-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?