Wichtige Dokumente
180343
trans,trans-2,4-Hexadienal
95%
Synonym(e):
Sorbinaldehyd
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
69 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.895 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H,1H3/b3-2+,5-4+
InChIKey
BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67.77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?