Merck
W387401
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanthiol
≥95%, FG
Synonym(e):
Isobutylmercaptan
Größe auswählen
W387401-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 292,00
4 KG
€ 880,00
8 KG
€ 1.830,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W387401-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 292,00
4 KG
€ 880,00
8 KG
€ 1.830,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.19
FEMA-Nummer:
3874
Beilstein:
1730890
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.173
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
124 mmHg ( 37.8 °C)
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.4385 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
Dichte
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
sulfurous
SMILES String
CC(C)CS
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
BDFAOUQQXJIZDG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Targeting the cerebrovascular large neutral amino acid transporter (LAT1) isoform using a novel disulfide-based brain drug delivery system.: This paper discusses a novel brain drug delivery system that targets the LAT1 transporter, using 2-Methyl-1-propanethiol in the design of disulfide-based prodrugs for enhanced delivery across the blood-brain barrier (Killian et al., 2007).
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2