W387101
Natrium-4-Methyl-2-Oxovalerat
97%
Synonym(e):
α-Ketoisocaproinsäure Natriumsalz, 4-Methyl-2-oxo-pentansäure Natriumsalz, 4-Methyl-2-oxo-valeriansäure Natriumsalz, Ketoleucin Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
buttery
SMILES String
[Na+].CC(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChIKey
IXFAZKRLPPMQEO-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable