Fortfahren mit
H45809
2-Hydroxy-1-Naphthoesäure
98%
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,70
€ 28,27
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC10H6CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-919-2
Beilstein/REAXYS Number:
975575
MDL number:
Assay:
98%
€ 28,27
Listenpreis€ 37,70Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
167 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H8O3/c12-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
InChI key
UPHOPMSGKZNELG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
653160H46007469157
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
mp
167 °C (dec.) (lit.)
mp
177-181 °C
mp
218-221 °C (lit.)
mp
240-250 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)