Wichtige Dokumente
W384704
L-Lysin
≥97%
Synonym(e):
(S)-2,6-Diaminocaprosäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥97%
Optische Aktivität
[α]20/D +24°, c = 2 in 0.6 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
215 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 10%, clear, colorless to light greenish-yellow
H2O: 10%, clear, colorless to yellow
Kationenspuren
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1.0 ppm
Pb: ≤10 ppm
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChIKey
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?