Merck
W364304
Sigma-Aldrich
Ethyl-trans-2-octenoat
≥98%, FG
Synonym(e):
trans-2-Octensäure-ethylester
Größe auswählen
W364304-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 74,50
1 KG
€ 496,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W364304-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 74,50
1 KG
€ 496,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH=CHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
FEMA-Nummer:
3643
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10617
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.285
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
Dichte
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; green; fruity
SMILES String
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
InChIKey
AISZSTYLOVXFII-CMDGGOBGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)