Merck
W359904
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-Butensäure
≥99%, FG
Synonym(e):
Tiglinsäure, trans-2,3-Dimethylacrylsäure, trans-2-Methyl-2-butensäure
Größe auswählen
W359904-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 81,40
1 KG
€ 206,00
5 KG
€ 1.000,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W359904-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 81,40
1 KG
€ 206,00
5 KG
€ 1.000,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=C(CH3)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
FEMA-Nummer:
3599
Beilstein:
1236500
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10168
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.064
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥99%
bp
95-96 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C (lit.)
Dichte
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
brown; spicy
SMILES String
C\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+
InChIKey
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Anwendung
  • A high molar extinction coefficient bisterpyridyl homoleptic Ru(II) complex with trans-2-methyl-2-butenoic acid functionality: potential dye for dye-sensitized solar cells.: Diese Studie untersucht die Synthese und Anwendung eines Ru(II)-Komplexes, der Trans-2-Methyl-2-Butensäure als Farbstoff für farbstoffsensibilisierte Solarzellen enthält. Der hohe molare Extinktionskoeffizient und die günstigen photophysikalischen Eigenschaften machen diese Verbindung zu einem vielversprechenden Kandidaten für die Verbesserung der Solarzelleneffizienz (Adeloye et al., 2012).
  • Synthesis, photophysical and electrochemical properties of a mixed bipyridyl-phenanthrolyl ligand Ru(II) heteroleptic complex having trans-2-methyl-2-butenoic acid functionalities.: Diese Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Synthese und Charakterisierung eines heteroleptischen Ru(II)-Komplexes mit Trans-2-Methyl-2-Butenoidsäure-Funktionalitäten. Die Studie hebt die photophysikalischen und elektrochemischen Eigenschaften der Verbindung hervor und zeigt ihr Potenzial für den Einsatz in optoelektronischen Geräten und katalytischen Anwendungen (Adeloye, 2011).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
203.0 °F
Flammpunkt (°C)
95 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Susan Matthew et al.
Phytochemistry, 70(17-18), 2058-2063 (2009-10-10)
The Floridian marine cyanobacterium Lyngbya confervoides afforded cyclodepsipeptides, termed tiglicamides A-C (1-3), along with their previously reported analogues largamides A-C (4-6), all of which possess an unusual tiglic acid moiety. Their structures were deduced by one- and two-dimensional NMR combined
P F Schuck et al.
Neurochemistry international, 45(5), 661-667 (2004-07-06)
Accumulation of methylmalonic acid (MMA) in tissues and biological fluids is the biochemical hallmark of patients affected by the neurometabolic disorder known as methylmalonic acidemia (MMAemia). Although this disease is predominantly characterized by severe neurological findings, the underlying mechanisms of
Shao-Liang Zheng et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(2), 706-713 (2007-10-24)
[Zn(TA)2(H2O)2] (H-TA=tiglic acid) has been embedded in a framework composed of CECR (CECR=C-ethylcalix[4]resorcinarene) molecules to examine its E-->Z photoisomerization in a periodic framework. The photoisomerization of tiglic acid in CECR-[Zn(TA)2(H2O)2]4 H2O proceeds without the [2+2]-dimerization reaction that often occurs in
K D Santos et al.
International journal of immunopharmacology, 18(12), 761-769 (1996-12-01)
The present study was undertaken to assess the influence of 25 organic acids, which appear in high concentrations in tissues of patients with various organic acidaemias, on the proliferation of human peripheral lymphocytes stimulated with concanavalin A (Con A) (a
Tigliane-type diterpene esters from Synadenium grantii.
R Bagavathi et al.
Planta medica, 54(6), 506-510 (1988-12-01)