Wichtige Dokumente
W350575
3-Methylbutyl 2-methylbutanoate
natural, ≥98%, FG
Synonym(e):
Isoamyl 2-methylbutyrate
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
41 °C/1.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; berry; fruity; sweet
SMILES String
CCC(C)C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)10(11)12-7-6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
VGIRHYHLQKDEPP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)