Merck
W347701
Sigma-Aldrich
2,3-Butandithiol
≥99%, FG
Synonym(e):
2,3-Dimercaptobutan
Größe auswählen
W347701-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 197,00
1 KG
€ 1.870,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W347701-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 197,00
1 KG
€ 1.870,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(SH)CH(SH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.25
FEMA-Nummer:
3477
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
725
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.022
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.5194 (lit.)
bp
86-87 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
sulfurous
SMILES String
CC(S)C(C)S
InChI
1S/C4H10S2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
InChIKey
TWWSEEHCVDRRRI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)