Merck
W385409
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-3-methylbutan-1-ol
≥98%, FG
Synonym(e):
3-Mercapto-3-methylbutanol
Größe auswählen
W385409-SAMPLE-K
€ 190,00
25 G
€ 435,00
100 G
€ 1.550,00
€ 190,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W385409-SAMPLE-K
€ 190,00
25 G
€ 435,00
100 G
€ 1.550,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.21
FEMA-Nummer:
3854
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.137
NACRES:
NA.21
€ 190,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.480
Dichte
0.985 g/mL at 20 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(S)CCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
GBCGIJAYTBMFHI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)