Merck
W330302
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-butanthiol
≥95%, FG
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(CH3)CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.21
FEMA-Nummer:
3303
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11509
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.048
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
sulfurous
Qualität:
FG
Halal
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Dampfdruck
41.4 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
Dichte
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
sulfurous
SMILES String
CCC(C)CS
InChI
1S/C5H12S/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
WGQKBCSACFQGQY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)