Merck
W314404
Sigma-Aldrich
p,α-Dimethylstyrol
≥98%, stabilized, FG
Synonym(e):
1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)benzol, 2-p-Tolylpropen, p-Cymol, para-Isopropenyltoluol
Größe auswählen
W314404-SAMPLE-K
€ 48,80
25 G
€ 152,00
100 G
€ 358,00
1 KG
€ 1.890,00
€ 48,80
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W314404-SAMPLE-K
€ 48,80
25 G
€ 152,00
100 G
€ 358,00
1 KG
€ 1.890,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4C(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
FEMA-Nummer:
3144
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2260
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
1.010
NACRES:
NA.21
€ 48,80
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Enthält
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.535 (lit.)
bp
186-189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−28 °C (lit.)
Dichte
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
clove; spicy; phenolic
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-7H,1H2,2-3H3
InChIKey
MMSLOZQEMPDGPI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
p,α-Dimethylstyrol wurde als einer der flüchtigen Aromabestandteile in Litschi[1] und in ätherischen Ölen von destillierter mexikanischer Limette und Petersilie identifiziert.[2][3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The mechanism of formation of p, ??dimethylstyrene in the essential oil of distilled lime (Citrus aurantifolia).
Loori JJ & Cove AR
Journal of Food Science, 29(5), 576-582 (1964)
Comparison of volatile profiles of nine litchi (Litchi chinensis Sonn.) cultivars from Southern China.
Wu Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(20), 9676-9681 (2009)
The effect of sowing date and growth stage on the essential oil composition of three types of parsley (Petroselinum crispum).
Petropoulos SA, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 84(12), 1606-1610 (2004)
Jiatong Wang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-18)
Citrus blend black teas are popular worldwide, due to its unique flavor and remarkable health benefits. However, the aroma characteristics, aroma profiles and key odorants of it remain to be distinguished and cognized. In this study, the aroma profiles of