Merck
W306606
Sigma-Aldrich
Thymol
FCC, FG
Synonym(e):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
Größe auswählen
W306606-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 79,20
10 KG
€ 354,00
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W306606-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 79,20
10 KG
€ 354,00
About This Item
Lineare Formel:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
FEMA-Nummer:
3066
Beilstein:
1907135
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
174
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
4.006
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
spicy; phenolic
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdruck
1 mmHg ( 64 °C)
bp
232 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-51 °C (lit.)
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
spicy; phenolic
SMILES String
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChIKey
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Thymol ist ein Monoterpen-Phenol-Derivat. Es ist ein wesentlicher flüchtiger Aromabestandteil des ätherischen Öls von Pflanzen wie Thymian, Basilikum und Oregano. Es besitzt starke antioxidative, antibakterielle, antikarzinogene, antiinflammatorische und antiseptische Eigenschaften.[1][2][3]
Anwendung
Thymol kann in verschiedenen Produkten wie Lebensmitteln, Kosmetika und Nutrizeutika als natürlicher Zusatz verwendet werden.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Geschmack bei 5 ppm
Sonstige Hinweise
Natürliches Vorkommen: Buchu-Öl, Grapefruit-Öl, Brombeeren und Süßholz.
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
240.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
116 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol.
Lambert RJW, et al.
Journal of Applied Microbiology, 91(3), 453-462 (2001)
Antioxidant actions of thymol, carvacrol, 6-gingerol, zingerone and hydroxytyrosol.
Aeschbach R, et al.
Food And Chemical Toxicology, 32(1), 31-36 (1994)
Chemical profile, antioxidant and antibacterial activity of thyme and oregano essential oils, thymol and carvacrol and their possible synergism
Gavaric N, et al.
Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 18(4), 1013-1021 (2015)
Thymol, thyme, and other plant sources: Health and potential uses
Salehi B, et al.
Phytotherapy Research, 32(9), 1688-1706 (2018)
Sandeep Sharma et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(1), 216-222 (2008-06-25)
Hydroxychavicol isolated from the chloroform extraction of aqueous extract of Piper betle leaves showed inhibitory activity against oral cavity pathogens. It exhibited an inhibitory effect on all of the oral cavity pathogens tested (MICs of 62.5 to 500 microg/ml) with