Merck
W292400
Sigma-Aldrich
Propionsäure
≥99.5%, FCC, FG
Synonym(e):
Propansäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
FEMA-Nummer:
2924
Beilstein:
506071
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
3
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
eCl@ss:
39021305
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.003
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 178.1010
FDA 21 CFR 184.1081
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
2.4 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Selbstzündungstemp.
955 °F
Expl.-Gr.
12.1 %
Brechungsindex
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−24-−23 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
dairy; pungent; acidic
SMILES String
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChIKey
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Propionsäure ist eine flüchtige Fettsäure und wird mittels bakterieller Fermentierung im Pansen von Wiederkäuern gebildet.
Propionsäure ist eine natürlich vorkommende Carboxylsäure, die in reinem Zustand als farblose, ätzende Flüssigkeit mit unangenehmem Geruch vorliegt. Da Propionsäure stabil, günstig und sicher ist, ist sie ein ausgezeichneter Rohstoff und kann sogar als Lebensmittelzusatzstoff genutzt werden.
Anwendung
  • Distribution Characteristics of Low-Molecular-Weight Organic Acids in Reclaimed Soil Filled with Fly Ash: A Study.: This research investigates the distribution of low-molecular-weight organic acids, including propionic acid, in reclaimed soil, highlighting environmental and soil health implications (Zheng et al., 2024).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Metabolism of propionic acid in animal tissues I. Enzymatic conversion of propionate to succinate.
Flavin M & Ochoa S.
The Journal of Biological Chemistry, 229(2), 965-979 (1957)
Interconversions and production of volatile fatty acids in the sheep rumen.
Bergman EN, et al.
The Biochemical Journal, 97(1), 53-58 (1965)
Biological effects of propionic acid in humans; metabolism, potential applications and underlying mechanisms
Sa'ad, H., et al.
Molecular and Cellular Biology, 1801 (11), 1175-1183 (2010)
Nucleophilic ?-Carbon Activation of Propionic Acid as a 3-Carbon Synthon by Carbene Organocatalysis
Jin, Zhichao, et al.
Chemistry?A European Journal , 21 (26), 9360-9363 (2015)
Sa'ad H Al-Lahham et al.
Biochimica et biophysica acta, 1801(11), 1175-1183 (2010-08-10)
Undigested food is fermented in the colon by the microbiota and gives rise to various microbial metabolites. Short-chain fatty acids (SCFA), including acetic, propionic and butyric acid, are the principal metabolites produced. However, most of the literature focuses on butyrate