Merck
W286020
Sigma-Aldrich
Phenethyl benzoate
natural, ≥98%, FG
Größe auswählen
W286020-SAMPLE-K
€ 49,20
100 G
€ 251,00
1 KG
€ 1.040,00
€ 49,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W286020-SAMPLE-K
€ 49,20
100 G
€ 251,00
1 KG
€ 1.040,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CO2CH2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
FEMA-Nummer:
2860
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.774
NACRES:
NA.21
€ 49,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
botanical
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.56 (lit.)
bp
182 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
honey; floral; rose
SMILES String
O=C(OCCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)17-12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10H,11-12H2
InChIKey
OSORMYZMWHVFOZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Environment
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F
Flammpunkt (°C)
100 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)