Fortfahren mit
293296
Butylbenzoat
99%
Synonym(e):
Benzoic acid n-butyl ester, n-Butyl benzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5COOCH2CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-252-7
Beilstein/REAXYS Number:
1867073
MDL number:
Assay:
99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-3-9-13-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
InChI key
XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Application
Butyl benzoate has been used as:
  • preservative in commercial cosmetic lotions[1]
  • as involatile solvent, for sampling of isocyanates with silica gel solid phase extraction[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E12907290009307009
description
99%
description
≥99%
description
ReagentPlus®, 99%
description
99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
bp
212 °C (lit.)
bp
-
bp
229.5 °C/766 mmHg (lit.)
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
functional group
-
functional group
phenyl
functional group
ester, phenyl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butylbenzoat
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
222.8 °F - closed cup
flash_point_c
106 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)