Merck
W282928
Sigma-Aldrich
Orris concrete
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2829
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Biologische Quelle
Iris florentina, Iris germanica
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Zusammensetzung
iron, 15%
Ursprung
France origin
mp (Schmelzpunkt)
40-46 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apricot; berry; grape; honey; oily; woody; peach; raspberry; sweet; vanilla; violet
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 5 ppm in 5%
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 27-27 (1999)