Empfohlene Produkte
Qualität
Kosher
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.5690 (lit.)
Dichte
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
balsamic; woody; sweet; vanilla