Merck
W281409
Sigma-Aldrich
Octyl isovalerate
≥98%, FG
Synonym(e):
n-Octyl-3-methyl butyrate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)7CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.34
FEMA-Nummer:
2814
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
446
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.451
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
honey; floral; rose
Qualität:
FG
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
249-251 °C (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
honey; floral; rose
SMILES String
CCCCCCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-15-13(14)11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
InChIKey
FUBGRVHGQADOJI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)