Wichtige Dokumente
S6547
Natriumsulfat
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
Na2SO4, sodium sulphate
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.01% Insoluble matter
mp (Schmelzpunkt)
884 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Dichte
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)