The E: Z ratio is not a specification tested for this product.
Wichtige Dokumente
W250902
Geranylacetat
FCC
Synonym(e):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl-acetat, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
6.8 (vs air)
Dampfdruck
0.07 mmHg ( 20 °C)
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
138 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
0.907 g/cm3 at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; rose; sweet
SMILES String
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
InChIKey
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the E:Z ratio for this product?