Fortfahren mit
48798
Geraniol
analytical standard
Synonym(e):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 294,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-377-1
Beilstein/REAXYS Number:
1722456
MDL number:
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
5.31 (vs air)
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.474 (lit.), n20/D 1.478
bp
229-230 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
InChI key
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa mentha thymus
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W250716W250708163333
Geraniol analytical standard
Supelco
48798
Geraniol
description
analytical standard
description
natural, ≥97%, FG
description
≥97%, FCC, FG
description
98%
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
natural, Fragrance grade, Halal, FG, Kosher
grade
FG, Halal, Kosher, Fragrance grade
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Geraniol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)