Merck
W242000
Sigma-Aldrich
Ethyl p-anisate
≥97%, FG
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
FEMA-Nummer:
2420
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
249
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.714
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
bp
263 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
7-8 °C (lit.)
Dichte
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
anise; fruity
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)