Merck
W241811
Sigma-Aldrich
Ethylacrylat
≥99.5%, stabilized
Synonym(e):
Acrylsäureethylester, Ethyl-2-Propenoat
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
FEMA-Nummer:
2418
Beilstein:
773866
CoE-Nummer:
245
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.037
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
31 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
721 °F
Enthält
10-30 ppm MEHQ as stabilizer (synthetic)
Expl.-Gr.
12.1 %
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−71 °C (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
plastic
SMILES String
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChIKey
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethylacrylat kann als Aromastoff in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Es ist einer der wichtigsten flüchtigen Bestandteile in organischem Maracuja-Fruchtfleisch.
Anwendung
  • Refractive index adjustable intraocular lens design to achieve diopter control for improving the treatment of ametropia after cataract surgery.: Diese Studie befasst sich mit der Verwendung von Ethylacrylat bei der Entwicklung von Intraokularlinsen mit anpassbarem Brechungsindex, mit dem Ziel, die Visusergebnisse bei Patienten nach Kataraktoperation durch eine anpassbare Dioptrienkontrolle zu verbessern (Hong et al., 2024).
Haftungsausschluss
Für R&D oder die Verwendung im Lebensmittelsektor außerhalb der EU. Nicht für den Einzelhandel.
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 945-946 (1997)
Influence of the cultivation system in the aroma of the volatile compounds and total antioxidant activity of passion fruit
Janzantti NS, et al.
LWT--Food Science and Technology, 46(2), 511-518 (2012)
Anna E V Hagström et al.
Biotechnology and bioengineering, 102(3), 693-699 (2008-09-30)
An OH-functional polyester has been acrylated via transesterification of ethyl acrylate, catalyzed by Candida antarctica lipase B (CalB) in two different preparations: Novozym 435 and immobilized on Accurel MP1000. The batch process resulted in incomplete acrylation as well as severe
M Monier et al.
Journal of hazardous materials, 176(1-3), 348-355 (2009-12-08)
The graft copolymerization of ethyl acrylate (EA) onto natural wool fibers initiated by potassium persulphate and Mohr's salt redox initiator system in limited aqueous medium was carried out in heterogeneous media. Ester groups of the grafted copolymers were partially converted
M Shahjahan Kabir et al.
The Journal of organic chemistry, 77(1), 300-310 (2011-11-15)
The stereospecific synthesis of aryloxy and amino substituted E- and Z-ethyl-3-acrylates is of interest because of their potential in the polymer industry and in medicinal chemistry. During work on a copper-catalyzed cross-coupling reaction of ethyl (E)- and (Z)-3-iodoacrylates with phenols