Fortfahren mit
8.00841
Methylacrylat
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonym(e):
Methylacrylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCOOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.09
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
202-500-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605396
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
80 °C (lit.)
Vapor pressure:
67.5 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
67.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
874 °F
expl. lim.
14.5 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
kinematic viscosity
10 cSt(23 °C)
bp
80 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
transition temp
flash point -2.7 °C
solubility
60 g/L
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
InChI key
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 Area %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,954 - 0,958
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylacrylat
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
27.0 °F - closed cup
flash_point_c
-2.8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)