Wichtige Dokumente
W241806
Ethylacrylat
≥99.5%, stabilized, FG
Synonym(e):
Acrylsäureethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
31 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Selbstzündungstemp.
721 °F
Enthält
10-30 ppm MEHQ as stabilizer (synthetic)
Expl.-Gr.
12.1 %
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−71 °C (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
plastic
SMILES String
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChIKey
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?