Merck
W238902
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-5-heptenal
stabilized, FCC, FG
Synonym(e):
Melonal
Größe auswählen
W238902-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 64,80
1 KG
€ 379,00
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W238902-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 64,80
1 KG
€ 379,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.22
FEMA-Nummer:
2389
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2006
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.074
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
cucumber; green; melon; sweet; watermelon
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Beschreibung
may contain a suitable antioxidant
Assay
85%
Enthält
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
Dichte
0.851 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
cucumber; green; melon; sweet; watermelon
SMILES String
CC(CC\C=C(\C)C)C=O
InChI
1S/C9H16O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3
InChIKey
YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Food volatile compounds facilitating HII mesophase formation: solubilization and stability.: Diese Studie aus dem Jahr 2011 untersucht die Rolle von flüchtigen Verbindungen in Nahrungsmitteln, einschließlich 2,6-Dimethyl-5-heptenal, zur Förderung der Bildung und Stabilität der HII-Mesophase, einer Struktur, die für die Lebensmittelchemie und Materialwissenschaft relevant ist (Amar-Zrihen et al., 2011).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
143.6 °F
Flammpunkt (°C)
62 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
I F Gaunt et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 21(5), 543-549 (1983-10-01)
Groups of 15 male and 15 female rats were fed for at least 90 days on diets that provided 2,6-dimethylhept-5-en-1-al (DMH) at average intakes of 0 (control), 9, 37 and 150 mg/kg body weight/day. Steps were taken to limit loss
Natali Amar-Zrihen et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(10), 5554-5564 (2011-04-19)
Four lipophilic food volatile molecules of different chemical characteristics, phenylacetaldehyde, 2,6-dimethyl-5-heptenal, linalool, and trans-4-decenal, were solubilized into binary mixtures of monoolein/water, facilitating the formation of reverse hexagonal (H(II)) mesophases at room temperature without the need of solvents or triglycerides. Some