Merck
W235105
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl butyrate
FG
Synonym(e):
Butanoic acid cyclohexyl ester, Butyric acid cyclohexyl ester, Cyclohexyl butanoate
Größe auswählen
W235105-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 112,00
5 KG
€ 461,00
10 KG
€ 904,00
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W235105-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 112,00
5 KG
€ 461,00
10 KG
€ 904,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CO2C6H11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
FEMA-Nummer:
2351
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2082
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.230
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
apple; pineapple
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4425 (lit.)
bp
202-203 °C/700 mmHg (lit.)
Dichte
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; pineapple
SMILES String
CCCC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-6-10(11)12-9-7-4-3-5-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChIKey
VZHUBBUZNIULNM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)